1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-25GEA 2275 SEK
APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Smältpunkt: 70…73 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07363829
CAS nummer: 214210-14-7