1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5805-1G
OR5805-25G
OR5805-5G
APOSOR5805-1GEA
1425
SEK
APOSOR5805-1G
APOSOR5805-25G
APOSOR5805-5G
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO₂S Smältpunkt: 80…84 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07363827 CAS nummer: 871269-12-4 |