3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5802-1G OR5802-5G
APOSOR5802-1GEA 1400 SEK
APOSOR5802-1G APOSOR5802-5G
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Smältpunkt: 154…158 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07363803
CAS nummer: 167299-68-5