2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine
OR5792-100G OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA 380 SEK
APOSOR5792-100G APOSOR5792-500G
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Formel: C₆H₁₀N₄O
Smältpunkt: 162…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00585858
CAS nummer: 5248-39-5