2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5781-100G OR5781-25G OR5781-5G OR5781-500G
APOSOR5781-100GEA 0 SEK
APOSOR5781-100G APOSOR5781-25G APOSOR5781-5G APOSOR5781-500G
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₇H₁₀N₂O₄S
Smältpunkt: 129…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672151
CAS nummer: 113583-35-0