2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5779-1G OR5779-5G
APOSOR5779-1GEA 2900 SEK
APOSOR5779-1G APOSOR5779-5G
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₃
MW: 255,5 g/mol
Smältpunkt: 148…152 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD34824970
CAS nummer: 850589-48-9