4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5777-1G OR5777-5G
APOSOR5777-1GEA 945 SEK
APOSOR5777-1G APOSOR5777-5G
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene
Formel: C₈H₈ClNO₃
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02625956
CAS nummer: 29604-25-9