2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5772-1G
OR5772-5G
APOSOR5772-1GEA
2575
SEK
APOSOR5772-1G
APOSOR5772-5G
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid
Formel:
C₈H₇BrN₂O₃ Smältpunkt: 258…262 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07363802 CAS nummer: 871269-03-3 |