2-Methoxynicotinonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Cyano-2-methoxypyridine, 2-Methoxynicotinonitrile
OR5771-1G OR5771-5G OR5771-10G
APOSOR5771-1GEA 260 SEK
APOSOR5771-1G APOSOR5771-5G APOSOR5771-10G
2-Methoxynicotinonitrile 98%
2-Methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Smältpunkt: 58…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07363804
CAS nummer: 7254-34-4