3-Acetamido-5-bromobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5768-1G OR5768-25G OR5768-5G
APOSOR5768-1GEA 1275 SEK
APOSOR5768-1G APOSOR5768-25G APOSOR5768-5G
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid 98%
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Formel: C₉H₈BrNO₃
Smältpunkt: 282…284 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01098204
CAS nummer: 78238-11-6