5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxynicotinonitrile
OR5766-1G OR5766-5G
APOSOR5766-1GEA 430 SEK
APOSOR5766-1G APOSOR5766-5G
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂O
MW: 199,0048 g/mol
Smältpunkt: 219…223 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07363806
CAS nummer: 405224-22-8