2-Iodopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 6000 SEK
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Kokpunkt: 52 °C/0,9mmHg
Densitet: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00464928
CAS nummer: 5029-67-4