2-Amino-6-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5749-100G OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA 1075 SEK
APOSOR5749-100G APOSOR5749-25G
2-Amino-6-chloropyridine 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smältpunkt: 69…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234068
CAS nummer: 45644-21-1