2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5746-25G OR5746-5G OR5746-100G
APOSOR5746-25GEA 2325 SEK
APOSOR5746-25G APOSOR5746-5G APOSOR5746-100G
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Smältpunkt: 148…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683865
CAS nummer: 2486-66-0