1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5741-5G OR5741-1G OR5741-250MG
APOSOR5741-5GEA 2725 SEK
APOSOR5741-5G APOSOR5741-1G APOSOR5741-250MG
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Smältpunkt: 162…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08059558
CAS nummer: 5657-70-5