2-Chlorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
OR5737-100G OR5737-25G
APOSOR5737-100GEA 260 SEK
APOSOR5737-100G APOSOR5737-25G
2-Chlorobenzyl alcohol 98%
2-Chlorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Kokpunkt: 227 °C
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004604
CAS nummer: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7