3-Bromo-5-nitrobenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5735-1G OR5735-25G OR5735-5G
APOSOR5735-1GEA 260 SEK
APOSOR5735-1G APOSOR5735-25G APOSOR5735-5G
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 159…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100098
CAS nummer: 6307-83-1