5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5734-1G
OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA
345
SEK
APOSOR5734-1G
APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O₂ Smältpunkt: 124…126 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07363808 CAS nummer: 218594-15-1 |