3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5728-1G
OR5728-5G
APOSOR5728-1GEA
1475
SEK
APOSOR5728-1G
APOSOR5728-5G
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Smältpunkt: 46…50 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07363822 CAS nummer: 871269-09-9 |