3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5727-1G OR5727-25G OR5727-5G
APOSOR5727-1GEA 1275 SEK
APOSOR5727-1G APOSOR5727-25G APOSOR5727-5G
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
Smältpunkt: 52…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07363820
CAS nummer: 871269-08-8