3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5725-10G OR5725-1G OR5725-5G
APOSOR5725-10GEA 8425 SEK
APOSOR5725-10G APOSOR5725-1G APOSOR5725-5G
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Smältpunkt: 30…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07363825
CAS nummer: 871269-11-3