4-Chloropicolinamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chloropyridine-2-carboxamide
OR5724-100G OR5724-25G OR5724-5G OR5724-1G
APOSOR5724-100GEA 4475 SEK
APOSOR5724-100G APOSOR5724-25G APOSOR5724-5G APOSOR5724-1G
4-Chloropicolinamide 98%
4-Chloropicolinamide
Formel: C₆H₅ClN₂O
MW: 156.57 g/mol
Smältpunkt: 160…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01085339
CAS nummer: 99586-65-9