Methyl-4-cyanobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
OR5721-100G OR5721-25G OR5721-5G
APOSOR5721-100GEA 3650 SEK
APOSOR5721-100G APOSOR5721-25G APOSOR5721-5G
Methyl-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-4-cyanobenzoate
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Kokpunkt: 142…144 °C/12mmHg
Smältpunkt: 65…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001823
CAS nummer: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4