6-Bromonicotinonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5716-25G OR5716-5G
APOSOR5716-25GEA 855 SEK
APOSOR5716-25G APOSOR5716-5G
6-Bromonicotinonitrile 95%
6-Bromonicotinonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
Smältpunkt: 143…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234141
CAS nummer: 139585-70-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III