4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5706-10G
OR5706-1G
OR5706-5G
APOSOR5706-10GEA
6450
SEK
APOSOR5706-10G
APOSOR5706-1G
APOSOR5706-5G
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Formel:
C₁₂H₁₆BrNO₂S Smältpunkt: 102…104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00450584 CAS nummer: 7454-76-4 |