1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 550 SEK
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Smältpunkt: 91…93 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00194753
CAS nummer: 834-66-2