4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5703-1G
OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA
1425
SEK
APOSOR5703-1G
APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₉H₁₁BrClNO₂S Smältpunkt: 88…90 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01215119 CAS nummer: 98768-71-9 |