4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5695-1G OR5695-5G
APOSOR5695-1GEA 360 SEK
APOSOR5695-1G APOSOR5695-5G
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
Smältpunkt: 87…89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01215090
CAS nummer: 1984-27-6