1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5690-1G OR5690-5G
APOSOR5690-1GEA 260 SEK
APOSOR5690-1G APOSOR5690-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Smältpunkt: 167…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03371463
CAS nummer: 10315-07-8