3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5681-1G OR5681-250MG
APOSOR5681-1GEA 1700 SEK
APOSOR5681-1G APOSOR5681-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,18 g/mol
Smältpunkt: 38…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06740321
CAS nummer: 852227-92-0