3-Acetylphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5678-100G
OR5678-25G
OR5678-5G
APOSOR5678-100GEA
2750
SEK
APOSOR5678-100G
APOSOR5678-25G
APOSOR5678-5G
3-Acetylphenylboronic acid
3-Acetylphenylboronic acid
Formel:
C₈H₉BO₃ Smältpunkt: 204…208 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD01074678 CAS nummer: 204841-19-0 |