3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Benzyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
OR5674-1G OR5674-500MG OR5674-250MG
APOSOR5674-1GEA 415 SEK
APOSOR5674-1G APOSOR5674-500MG APOSOR5674-250MG
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,3 g/mol
Smältpunkt: 232…234 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00047643
CAS nummer: 86-44-2