5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 260 SEK
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₇BO₂S
Smältpunkt: 160…165 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01318166
CAS nummer: 162607-20-7