Indole-2-carbaldehyd
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
OR5662-5G OR5662-1G OR5662-250MG
APOSOR5662-5GEA 1200 SEK
APOSOR5662-5G APOSOR5662-1G APOSOR5662-250MG
Indole-2-carbaldehyd
Indole-2-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Smältpunkt: 138…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03001425
CAS nummer: 19005-93-7