4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
OR5658-1G OR5658-5G
APOSOR5658-1GEA 380 SEK
APOSOR5658-1G APOSOR5658-5G
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Formel: C₇H₁₂N₂S
MW: 156,25 g/mol
Smältpunkt: 99…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051644
CAS nummer: 74370-93-7