2-Chloro-4-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 260 SEK
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Smältpunkt: 41…45 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861983
CAS nummer: 153034-86-7