Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5641-1G OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA 260 SEK
APOSOR5641-1G APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂
Smältpunkt: 110…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060160
CAS nummer: 24214-73-1
UN: 3263
ADR: 8,II