2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5632-10G OR5632-1G OR5632-5G
APOSOR5632-10GEA 15725 SEK
APOSOR5632-10G APOSOR5632-1G APOSOR5632-5G
2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Smältpunkt: 130…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01567811
CAS nummer: 386704-11-6