1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5627-1G OR5627-5G
APOSOR5627-1GEA 1450 SEK
APOSOR5627-1G APOSOR5627-5G
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formel: C₇H₆BrNO₄S
MW: 280,0958 g/mol
Smältpunkt: 114…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00054605
CAS nummer: 94832-06-1