7-Chlorooxindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5622-1G OR5622-5G OR5622-25G
APOSOR5622-1GEA 0 SEK
APOSOR5622-1G APOSOR5622-5G APOSOR5622-25G
7-Chlorooxindole 98%
7-Chlorooxindole
Formel: C₈H₆ClNO
Smältpunkt: 221…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06656001
CAS nummer: 25369-33-9