2-Chloro-4-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5617-1G OR5617-5G OR5617-25G
APOSOR5617-1GEA 260 SEK
APOSOR5617-1G APOSOR5617-5G APOSOR5617-25G
2-Chloro-4-methoxypyridine 98%
2-Chloro-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Kokpunkt: 224…225 °C
Densitet: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093951
CAS nummer: 17228-69-2