3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 3775 SEK
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Formel: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,19 g/mol
Smältpunkt: 110…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055620
CAS nummer: 55809-36-4