Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5610-1G OR5610-5G
APOSOR5610-1GEA 310 SEK
APOSOR5610-1G APOSOR5610-5G
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate
Formel: C₅H₄ClNO₂S
Smältpunkt: 90…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659909
CAS nummer: 850429-61-7