3-Aminoisoxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5608-5G OR5608-1G
APOSOR5608-5GEA 515 SEK
APOSOR5608-5G APOSOR5608-1G
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Formel: C₃H₄N₂O
MW: 84.08 g/mol
Kokpunkt: 226…228 °C
Densitet: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038814
CAS nummer: 1750-42-1