2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5603-25G OR5603-5G OR5603-1G
APOSOR5603-25GEA 1050 SEK
APOSOR5603-25G APOSOR5603-5G APOSOR5603-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇BrN₂S
MW: 255,1343 g/mol
Smältpunkt: 181…187 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051953
CAS nummer: 2103-94-8