2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-methanol
OR5599-1G OR5599-25G OR5599-5G
APOSOR5599-1GEA 1025 SEK
APOSOR5599-1G APOSOR5599-25G APOSOR5599-5G
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole
Formel: C₄H₄BrNOS
MW: 194,06 g/mol
Smältpunkt: 46…48 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115733
CAS nummer: 687636-93-7