5-Thiazolecarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5586-5G OR5586-1G OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA 895 SEK
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Smältpunkt: 190 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03428539
CAS nummer: 14527-41-4