Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5584-1G OR5584-25G
APOSOR5584-1GEA 260 SEK
APOSOR5584-1G APOSOR5584-25G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₄
Smältpunkt: 210…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02929397
CAS nummer: 70254-52-3