2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5580-10G
OR5580-1G
OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA
2200
SEK
APOSOR5580-10G
APOSOR5580-1G
APOSOR5580-25G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₆BrN₃O₂ Smältpunkt: 160…164 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00092197 CAS nummer: 100367-40-6 |