3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5575-10G OR5575-25G
APOSOR5575-10GEA 395 SEK
APOSOR5575-10G APOSOR5575-25G
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
Smältpunkt: 67…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00233989
CAS nummer: 5470-17-7